Learn More
Eppendorf™ Varispenser™ 2x Bottle-Top Dispenser with Recirculation Valve
Código de producto. 15707377 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2,0 ml
De 0,5 a 5,0 ml
De 1,0 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 2,5 a 25 ml
De 5,0 a 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15707377 De 1,0 a 10 ml cada uno
15787367 De 0,2 a 2,0 ml cada uno
15797367 De 0,5 a 5,0 ml cada uno
15717377 De 2,5 a 25 ml cada uno
15781587 De 5,0 a 50 ml cada uno
15727377 De 10 a 100 ml cada uno
6 options
Código de producto. 15707377
Marca: Eppendorf™ 4967000030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para dispensar alícuotas de líquido de frascos de suministro grandes.
  • Válvula de recirculación
  • Rosca GL 45 estándar en todos los tamaños para los frascos con roscas más comunes
  • Las bolas de la válvula de seguridad en la válvula de descarga evitan fugas cuando el tubo de descarga no está montado
  • Tapón de ventilación de aire atornillable para facilitar el montaje del tubo de secado o microfiltro
  • Carcasa de dispensador ovalada para facilitar el transporte
  • La junta de PFA del pistón deslizante evita el agarrotamiento
  • Hay un portaobjetos de fijación dentro de la cadena dentada interior para garantizar un ajuste del volumen rápido y preciso
  • Alta resistencia química de todos los componentes de dispensación
  • Tubos de aspiración telescópicos para un ajuste variable de la altura del frasco
  • Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
  • Opción de ajuste del usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador analógico para la parte superior de un frasco con adaptadores
Canales 1
Volumen (métrico) De 1,0 a 10 ml
Incluye Válvula de recirculación, adaptadores GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40y tubo de admisión telescópico (125 – 240 mm)