Learn More
Eppendorf™ Varispenser™ 2x Bottle-Top Dispenser with Recirculation Valve
Ideal para dispensar alícuotas de líquido de frascos de suministro grandes.
Marca: Eppendorf™ 4967000065
697.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ideal para dispensar alícuotas de líquido de frascos de suministro grandes.
- Válvula de recirculación
- Rosca GL 45 estándar en todos los tamaños para los frascos con roscas más comunes
- Las bolas de la válvula de seguridad en la válvula de descarga evitan fugas cuando el tubo de descarga no está montado
- Tapón de ventilación de aire atornillable para facilitar el montaje del tubo de secado o microfiltro
- Carcasa de dispensador ovalada para facilitar el transporte
- La junta de PFA del pistón deslizante evita el agarrotamiento
- Hay un portaobjetos de fijación dentro de la cadena dentada interior para garantizar un ajuste del volumen rápido y preciso
- Alta resistencia química de todos los componentes de dispensación
- Tubos de aspiración telescópicos para un ajuste variable de la altura del frasco
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
- Opción de ajuste del usuario
Especificaciones
Dispensador para la parte superior de un frasco con adaptadores | |
1 | |
De 10 a 100 ml | |
Válvula de recirculación, adaptadores GL 32, GL 38, S 40y tubo telescópico de entrada (170 – 330 mm) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Eppendorf™ Varispenser™ 2x Bottle-Top Dispenser with Recirculation Valve > 10-100 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido