Descripción
Ideal para dispensar alícuotas de líquido de frascos de suministro grandes.
- Válvula de recirculación
- Rosca GL 45 estándar en todos los tamaños para los frascos con roscas más comunes
- Las bolas de la válvula de seguridad en la válvula de descarga evitan fugas cuando el tubo de descarga no está montado
- Tapón de ventilación de aire atornillable para facilitar el montaje del tubo de secado o microfiltro
- Carcasa de dispensador ovalada para facilitar el transporte
- La junta de PFA del pistón deslizante evita el agarrotamiento
- Hay un portaobjetos de fijación dentro de la cadena dentada interior para garantizar un ajuste del volumen rápido y preciso
- Alta resistencia química de todos los componentes de dispensación
- Tubos de aspiración telescópicos para un ajuste variable de la altura del frasco
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
- Opción de ajuste del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador analógico para la parte superior de un frasco con adaptadores |
| Canales | 1 |
| Volumen (métrico) | De 5,0 a 50 ml |
| Incluye | Válvula de recirculación, adaptadores GL 32, GL 38, S 40y tubo telescópico de entrada (170 – 330 mm) |