Learn More
Eppendorf™ Varispenser™ 2x Bottle-Top Dispenser with Recirculation Valve
Ideal para dispensar alícuotas de líquido de frascos de suministro grandes.
Marca: Eppendorf™ 4967000022
384.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Ideal para dispensar alícuotas de líquido de frascos de suministro grandes.
- Válvula de recirculación
- Rosca GL 45 estándar en todos los tamaños para los frascos con roscas más comunes
- Las bolas de la válvula de seguridad en la válvula de descarga evitan fugas cuando el tubo de descarga no está montado
- Tapón de ventilación de aire atornillable para facilitar el montaje del tubo de secado o microfiltro
- Carcasa de dispensador ovalada para facilitar el transporte
- La junta de PFA del pistón deslizante evita el agarrotamiento
- Hay un portaobjetos de fijación dentro de la cadena dentada interior para garantizar un ajuste del volumen rápido y preciso
- Alta resistencia química de todos los componentes de dispensación
- Tubos de aspiración telescópicos para un ajuste variable de la altura del frasco
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
- Opción de ajuste del usuario
Especificaciones
Dispensador analógico para la parte superior de un frasco con adaptadores | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno, Vidrio | |
Válvula de recirculación, adaptadores GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40y tubo de admisión telescópico (125 – 240 mm) |
1 | |
De 0,5 a 5,0 ml |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31