Learn More
Angelantoni Industrie™ Cabinas de seguridad microbiológica compactas VBH
Hace recircular el 70 % del aire y expulsa el 30 % en el medio ambiente
Marca: Angelantoni Industrie™ ST-003009000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estructura de soporte en chapa de acero tratada con pintura epoxi
- Superficies internas de la zona de trabajo con acabado AISI 304L 2B
- Pantalla frontal inclinada de cristal laminado con ángulo de apertura ergonómica de 150°
- Panel de cierre frontal completo de lámpara UV germicida
- Iluminación de encimera con dos lámparas fluorescentes
- Sistema de ventilación por medio de dos ventiladores centrífugos con clasificación de protección IP 55
- Filtración de aire recirculado y expulsión realizada con filtros HEPA H14
- Sistema de control por microprocesador
Compliance
EN12469
Especificaciones
Cabinas de seguridad microbiológica | |
Superficie interior: AISI 304L 2B | |
Salida IP 4A 55 |
Filtros HEPA H14 | |
Dos ventiladores centrífugos |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.