Learn More
Invitrogen™ VCAM-1 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EMVCAM1X5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Includes: Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Descripción
The Mouse VCAM-1 ELISA quantitates Ms VCAM-1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms VCAM-1. Principle of the method The Mouse VCAM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
VCAM-1 (proteína de adhesión celular vascular 1, CD106, INCAM-110) es una sialoglicoproteína de la superficie celular expresada por el endotelio activado por citoquinas. La VCAM-1 tiene una serie de funciones, incluyendo la regulación de la migración de leucocitos, la adhesión de las células leucocitarias-endoteliales y la transducción de señales, y puede participar en una serie de enfermedades inflamatorias. La VCAM-1 se distribuye por células no leucocitarias y leucocitarias. La expresión de la VCAM-1 está relacionada con la adhesión de melanoma, linfoma de Burkitt, osteosarcoma y carcinoma de riñón, pero no con la adhesión de células de carcinoma de colon a células endoteliales, que puede determinar el sitio de la metástasis tumoral. La VCAM-1 forma parte de la superfamilia Ig de moléculas de adhesión, se expresa en niveles altos en las células endoteliales vasculares estimuladas por citoquinas, y en niveles mínimos en las células endoteliales no estimuladas. La VCAM-1 también está presente en las células dendríticas foliculares e interfoliculares de los ganglios linfáticos, mioblastos y algunos macrófagos. La VCAM-1 sirve como ligando para la integrina alfa-beta de leucocitos (VLA-4 o CD49d/CD29) y media la adhesión celular de los leucocitos al endotelio activado. La VCAM-1 desempeña un papel importante en la metástasis tumoral, y también puede participar en el desarrollo de la aterosclerosis y la artritis reumatoide. Se han descrito dos transcripciones divididas de forma alternativa que codifican diferentes isoformas de VCAM-1.Especificaciones
P29533 | |
1,5 pg/ml | |
Kit de ELISA para VCAM-1, 96 ensayos, 1 kit, especie de ratón, conjugado de estreptavidina-HRP, método de detección colorimétrica, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas diseñado para la cuantificación y detección de VCAM-1 en muestras con un lector de microplacas | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Colorimétrico | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: 6 Ckine de ratón, CTACK, eotaxina, GCSF, GM-CSF, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-17, IFN-gamma, KC, leptina, MCP-5, MIP-1 alfa, MIP-2, MIP-3 bet | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CD106,Vcam-1 | |
<12% | |
Cromógeno, Concentrado de diluyente de ensayo, Tampón de lavado, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Cubiertas adhesivas para placas, SAV-HRP, Solución de parada | |
5 × 96 pruebas | |
Desarrollo | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |
De 2,05 pg/ml a 500 pg/ml | |
De 1,5 pg/ml a 500 pg/ml | |
VCAM-1 | |
Biotina | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
22329 | |
Ratón | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
CD106, Vcam-1 | |
1 h 20 min |