Learn More
Tocris™ VCP 171
Positive allosteric modulator (PAM) of A1 receptors; also allosteric partial agonist in absence of orthosteric agonist
227.86€ - 881.19€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | [2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-thienyl]phenylmethanone |
---|---|
CAS | 1018830-99-3 |
Objetivo | Adenosine A1 Receptor Modulators |
Fórmula molecular | C18H12F3NOS |
Pureza | 0.98 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18779916
|
Tocris™
6261/10 |
10 mg |
227.86€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18759886
|
Tocris™
6261/50 |
50 mg |
881.19€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
VCP 171 is an adenosine A1 receptor positive allosteric modulator (PAM) (pKB = 5.65, binding cooperativity with NECA 0.68). In absence of orthosteric agonist, VCP171 behaves as an allosteric partial agonist, inhibiting cAMP activity. Inhibits AMPA receptor-mediated evoked excitatory postsynaptic current (eEPSC) amplitude in lamina I and II neurons in a rat partial nerve-injury model of neuropathic pain.Especificaciones
[2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-thienyl]phenylmethanone | |
Adenosine A1 Receptor Modulators | |
0.98 |
1018830-99-3 | |
C18H12F3NOS |