Learn More
Sonics Materials Procesador ultrasónico VCX-130PB
Procesador ultrasónico robusto y fiable de 130 W con pulsador accionado con el pulgar para aplicaciones de tamaño pequeño.
Marca: Sonics Materials VCX-130PB-220
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Procesadores ultrasónicos para aplicaciones de pequeño volumen
- Procesador ultrasónico de 130 vatios con pulsador accionado con el pulgar o mediante pedal
- Procese de forma segura una amplia variedad de materiales orgánicos e inorgánicos, de 150 microlitros a 150 mililitros.
- Algunas aplicaciones habituales incluyen biotecnología y procesamiento farmacéutico, incluidas mezclas, dispersión y usos de preparación de muestras.
- Monitor de energía, vatímetro digital, ajuste automático
- Control de salida de potencia variable
Especificaciones
Procesador ultrasónico | |
Pulsador accionado con el pulgar |