Learn More
Velneperit, MedChemExpress
Código de producto. p-200101728
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16496058
Marca: Medchem Express HY14423
MedChemExpress Velneperit (S-2367) is a novel neuropeptide Y (NPY) Y5 receptor antagonist.
Velneperit (S-2367) is a novel neuropeptide Y (NPY) Y5 receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Velneperit
CAS 342577-38-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24F3N3O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo S2367
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.63 mM)
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(NC([C@H]2CC[C@H](NS(=O)(C(C)(C)C)=O)CC2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 407.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.45
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.