Learn More
Thermo Scientific™ Venetoclax, 95 %
Código de producto. 17120656 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. 17120656
Marca: Thermo Scientific™ 468231000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Venetoclax
CAS 1431612-23-5
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C45 H50 Cl N7 O7 S
Formula Weight (peso de la fórmula) 868,45
Forma física Sólido
Tipo de producto Reactivo
Pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Venetoclax
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-(4-((2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-e n-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)-N-((3-nitro-4-((tet