Learn More
3M™ Casco ventilado con portalámparas
El casco ventilado con portalámparas 3M™ permite que los objetos que caen se deslicen con facilidad y no desalojen el casco de su posición.
Marca:  3M™ 7000103853
674.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.20000kg
Código de producto. 15789867
  • 950.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Un casco diseñado para su uso en entornos hostiles, con una excelente ventilación y un buen campo de visión.
  • El disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuando debe reemplazar su casco debido a una sobreexposición a la radiación UV.
  • Diseño suavemente redondeado para evitar que partes del casco se enganchen en ramas, etc.
  • Los orificios de ventilación distribuidos en un área mayor ofrecen un flujo de aire máximo que aumenta la comodidad del usuario.
  • El arnés puede girar 180° para mejorar la visibilidad durante el trabajo en espacios confinados.
  • Visera corta para mejorar la visibilidad hacia arriba.
Especificaciones
Especificaciones
EN 397
Portalámparas
Casco
330 g
Gran visibilidad
ABS estabilizado ante UV
De 53 a 62 cm