Learn More
Veolia Water Systems Pastilla de esterilización Veolia Water Systems™
Click to view available options
Cantidad:
12/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- Pastillas de CT1 (paquete de 12) - Pastillas de cloro
- Desinfecta los tubos o las tuberías para eliminar las bacterias
- Reduce la película biológica y protege el sistema contra el crecimiento bacteriano
- Pastilla de esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 12/paq. |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- MIXTURE LIST-Contém: troclosene sodium, dihydrate, boric acid