Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera, Rojos
Zapato fácil de limpiar para una higiene impecable. La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable e incluye Hydro-Tec™ Sanitized Silver para mantener los pies secos y frescos. La puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa. Diseñado para su uso en suelos de baldosas duras y otros suelos fáciles de limpiar.
Marca:  Emma Safety Footwear MM50652442
Detalles adicionales : Peso : 1.40300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918521
  • 126.14€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura de microfibra
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
  • Forro sin cromo
  • Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011
Blanco
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
42
Elástico
Vera, Rojo
Microfibra
Acero