Learn More
Veratrole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454024
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11454024 250 g 250 g
11444024 1000 g 1000 g
11464024 5000 g 5000 g
3 options
Código de producto. 11454024
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11985.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-16-7 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
It is useful for organic synthesis of aromatic compounds. Veratrole is relatively electron-rich and thus readily undergoes electrophilic substitution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es útil para la síntesis orgánica de compuestos aromáticos. Veratrole es relativamente rico en electrones y, por lo tanto, se somete fácilmente a la sustitución electrofílica.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter dietílico, acetona y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-16-7
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00008357
Clave InChI ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
PubChem CID 7043
ChEBI CHEBI:59114
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Veratrole
Punto de fusión 21°C to 23°C
Densidad 1.084
Punto de ebullición 206°C to 207°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 250 g
Beilstein 1364621
Índice Merck 14,9956
Información de solubilidad Soluble in alcohol,diethyl ether,acetone,and methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Veratrole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,2-dimethoxybenzene