Learn More
Unity Lab Services™ Balanza del informe de verificación
ULS ofrece una gama completa de programas y servicios de soporte para todos los instrumentos y accesorios, independientemente del fabricante. Potenciará al máximo las inversiones en tecnología gracias a la anticipación y la evasión de problemas.
Marca: Unity Lab Services™ UMV-P9309
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Para básculas de pesaje no reguladas con un intervalo entre 30 g y 200 kg
- Verificación según NF EN 45501
- Fidelidad
- Excentración
- Linealidad y precisión
- Verificación mediante pesos certificados por un laboratorio acreditado por COFRAC
Especificaciones
Balanzas | |
Informe de verificación |