Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ 96-Well Thermal Cycler
Código de producto. 12333653 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
:
1 x placa de 96 pocillos, 96 x tubos de 0,2 ml
Código de producto. 12333653
Marca: Applied Biosystems™ 4375786
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El termociclador de 96 pocillos Veriti™ de Applied Biosystems™ ofrece la fiabilidad probada de los instrumentos Applied Biosystems™.
Con el control extra de la tecnología VeriFlex™, dispone de seis bloques de temperatura independientes que proporcionan un control preciso para la optimización de PCR. Además, la pantalla táctil en color simplifica la configuración y el uso del termociclador rápido de 96 pocillos Veriti™. Las configuraciones opcionales para métodos de PCR estándar proporcionan flexibilidad para acortar el tiempo de ciclo de PCR. El termociclador de 96 pocillos Veriti™ con una configuración de bloque estándar de 0,2 ml.
Aspectos destacados:
  • Los innovadores bloques VeriFlex™ permiten una optimización y activación precisas de PCR para realizar hasta 6 ensayos independientes
  • El formato de bloque estándar de 0,2 ml es compatible con numerosas aplicaciones posteriores
  • Ciclo estándar y rápido para solucionar sus necesidades de PCR actuales y futuras
  • Interfaz gráfica fácil de usar (pantalla táctil VGA de 6,5 pulgadas)
  • Útil protocolo de transferencia de un termociclador Veriti™ a otro mediante USB
  • Reducción del tiempo de ciclo de PCR al utilizar velocidades de rampa más rápidas
  • El software opcional de gestión remota VeritiLink™ le proporciona tranquilidad, lo que le permite gestionar de forma remota más de 50 cicladores desde su PC o teléfono compatible con Internet
Bloques VeriFlex™: Funcionalidad PCR mejorada
El termociclador de 96 pocillos Veriti™ incorpora innovadores bloques VeriFlex™ para una funcionalidad de PCR mejorada. Los seis bloques peltier independientes proporcionan la máxima versatilidad y flexibilidad y ofrecen dos ventajas clave: 1) Optimización de PCR: la capacidad de ajustar cada bloque a una temperatura específica es perfecta para un control preciso de la optimización de PCR; 2) Ejecute más experimentos: los seis bloques peltier también pueden usarse para hasta seis temperaturas de hibridación diferentes en el mismo ciclo. Con esta funcionalidad mejorada, el termociclador de 96 pocillos Veriti™ con bloques VeriFlex es el termociclador idóneo para cualquier laboratorio.
Control al alcance de su mano
La potente y sencilla interfaz de usuario del sistema Veriti cuenta con la pantalla táctil VGA en color de 6,5 pulgadas (16,51 cm). La pantalla de gran tamaño permite ver fácilmente los perfiles de temperatura. Además, los grandes botones de navegación facilitan la programación del termociclador Veriti. La configuración y navegación por el termociclador Veriti no requiere el uso de lápiz óptico ni ratón.
Configuración rápida, resultados rápidos
El sistema Veriti tiene dos opciones diferentes para la navegación por los métodos. Para una configuración rápida, puede seleccionar uno de los métodos ya programados. Si prefiere programar sus propios métodos, simplemente toque el paso que desea configurar y, a continuación, utilice el teclado para introducir los pasos del ciclo térmico. Después de completar una configuración, tiene la opción de guardar el método en el instrumento o en un dispositivo de memoria USB.
Controle su tiempo: Vaya rápido cuando quiera
Con el termociclador Veriti™ obtendrá dos termocicladores en uno: un termociclador estándar con su característica mejor que la gradiente y un termociclador de protocolo Fast. Por lo tanto, si necesita ejecutar PCR rápida y acortar los tiempos de ciclo de PCR, o en el futuro podría necesitar capacidad de aplicación para PCR rápida, el termociclador Veriti proporciona la flexibilidad para ir rápido cuando lo desee.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Tubos de 0,2 ml, placa de 96 pocillos
Exactitud térmica ±0,025 °C (35 °C a 99,9 °C)
Velocidad de rampa de la muestra ± 3,35 °C⁄s
Intervalo de temperatura (métrico) De 4,0 a 99,9 °C
Intervalo de volumen de reacción 10-100 µl
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) Termociclador Veriti
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Rápida, estándar
Dimensiones Altura: 24,5 cm (9,6 pulgadas), Anchura: 23,7 cm (9,3 pulgadas), Profundidad: 48,5 cm (19,1 in)
Capacidad 96 x tubos de 0,2 ml, 1 x placa de 96 pocillos
Tensión 100 - 240 V
Línea de productos Veriti
Velocidad máxima de rampa de bloque 3,9 °C⁄s
Tipo de pantalla Pantalla táctil VGA en color de 32k de 6,5 in
Tipo de producto Termociclador
Altura (imperial) 9,6 in
Fondo (imperial) 19,1 in
Altura (métrico) 24,5 cm
Anchura (métrico) 23,7 cm
Anchura (imperial) 9,3 in
Fondo (métrico) 48,5 cm
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Para utilizar con (aplicación) PCR.
Programas Reinicio automático (después de cortes luz), protección contra sobrescritura de programas
Interfaz de usuario USB
Velocidad de rampa máxima 3,9 °C/s (bloque), 3,35 °C/s (muestra)
Memoria USB e integrado
Notas Bloques VeriFlex™: 25 °C (5 °C Zona a Zona), formato estándar de 0,2 ml y bloque de muestra que permite realizar análisis químicos rápidos
Calculadora de Tm Estructura de menús a través de la pantalla táctil
Peso 11,4 kg (25 lb.)
Configuraciones de bloques VeriFlex de 96 pocillos, 0,2 ml y 6 zonas