Descripción
Características clave
- La cómoda interfaz de pantalla táctil en color acelera el tiempo de configuración y el uso
- Protocolos de transferencia, protocolos de copia de seguridad y configuraciones del sistema con un puerto USB
- Conecte hasta 12 instrumentos a la red mediante cables Ethernet estándar y un router (no suministrado).
- Desde un único instrumento Veriti en red, inicie una ejecución en hasta 12 sistemas Veriti
- El software opcional de gestión remota VeritiLink™ permite a los usuarios gestionar de forma remota más de 50 cicladores desde su PC o smartphone
Alto procesamiento
- Los instrumentos expulsan el aire de delante hacia atrás, lo que permite colocarlos cómodamente unos junto a otros, ahorrando espacio en el laboratorio
- El ajuste de incubación se puede utilizar al final de un ciclo, de manera que el bloque isotérmico mantiene una temperatura establecida y la placa se puede recuperar según convenga al usuario
- Interfaz de usuario potente pero sencilla controlada mediante una pantalla táctil en color VGA de 16,51 cm (6,5 pulg.)
- La gran pantalla permite ver fácilmente los archivos de temperatura
- Los grandes botones de navegación permiten configurar y navegar sin un lápiz óptico o ratón
- Para una configuración rápida, seleccione uno de los métodos preprogramados
- También se pueden introducir programas personalizados a través de la interfaz de usuario
- Los programas se pueden guardar en el instrumento o en un dispositivo de memoria USB
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Placa de 384 pocillos |
| Exactitud térmica | ±0,025 °C (35 °C a 99,9 °C) |
| Velocidad de rampa de la muestra | ± 3,1 °C⁄s |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4,0 a 99,9 °C |
| Intervalo de volumen de reacción | De 5 to 20 μl |
| Contenido y almacenamiento | Termociclador de 384 pocillos Veriti™ |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador Veriti |
| Uniformidad térmica | < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Mostrar más |