Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 384-well
Código de producto. p-7180668 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12353653
Marca: Applied Biosystems™ 4388444
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Veriti™ Thermal Cyclers deliver the proven reliability of Applied Biosystems™ instruments with the volume, throughput, block format, and pre-programmed method options to accommodate your research needs. By combining an extended warranty with your instrument purchase, you'll extend the life of your investment and receive the support you need to keep your instrument running at peak performance.
Características clave
  • La cómoda interfaz de pantalla táctil en color acelera el tiempo de configuración y el uso
  • Protocolos de transferencia, protocolos de copia de seguridad y configuraciones del sistema con un puerto USB
  • Conecte hasta 12 instrumentos a la red mediante cables Ethernet estándar y un router (no suministrado).
  • Desde un único instrumento Veriti en red, inicie una ejecución en hasta 12 sistemas Veriti
  • El software opcional de gestión remota VeritiLink™ permite a los usuarios gestionar de forma remota más de 50 cicladores desde su PC o smartphone
Alto procesamiento
  • Los instrumentos expulsan el aire de delante hacia atrás, lo que permite colocarlos cómodamente unos junto a otros, ahorrando espacio en el laboratorio
  • El ajuste de incubación se puede utilizar al final de un ciclo, de manera que el bloque isotérmico mantiene una temperatura establecida y la placa se puede recuperar según convenga al usuario
Cómodo control
  • Interfaz de usuario potente pero sencilla controlada mediante una pantalla táctil en color VGA de 16,51 cm (6,5 pulg.)
  • La gran pantalla permite ver fácilmente los archivos de temperatura
  • Los grandes botones de navegación permiten configurar y navegar sin un lápiz óptico o ratón
Configuración rápida
  • Para una configuración rápida, seleccione uno de los métodos preprogramados
  • También se pueden introducir programas personalizados a través de la interfaz de usuario
  • Los programas se pueden guardar en el instrumento o en un dispositivo de memoria USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Placa de 384 pocillos
Exactitud térmica ±0,025 °C (35 °C a 99,9 °C)
Velocidad de rampa de la muestra ± 3,1 °C⁄s
Intervalo de temperatura (métrico) De 4,0 a 99,9 °C
Intervalo de volumen de reacción De 5 to 20 μl
Contenido y almacenamiento Termociclador de 384 pocillos Veriti™
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) Termociclador Veriti
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Estándar
Dimensiones Altura: 24,5 cm (9,6 pulgadas), anchura: 23,7 cm (9,3 pulgadas), profundidad: 48,5 cm (19,1 in)
Capacidad 384 x 0,02 mL
Tensión 100 - 240 V
Línea de productos Veriti
Velocidad máxima de rampa de bloque 3,7 °C⁄s
Tipo de pantalla 6,5 pulgadas VGA 32k en color con pantalla táctil
Tipo de producto Termociclador
Altura (imperial) 9,6 in
Fondo (imperial) 19,1 in
Altura (métrico) 24,5 cm
Anchura (métrico) 23,7 cm
Anchura (imperial) 9,3 in
Fondo (métrico) 48,5 cm
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Para utilizar con (aplicación) PCR.
Programas Reinicio automático (después de cortes luz), protección contra sobrescritura de programas
Interfaz de usuario USB
Velocidad de rampa máxima 3,7 °C/s (bloque), 3,1 °C/s (muestra)
Memoria USB e integrado
Notas Sistema de bloque único de alto rendimiento optimizado para reacciones de pequeño volumen
Calculadora de Tm Estructura de menús a través de la pantalla táctil
Peso 11,4 kg (25 lb.)
Configuraciones de bloques 384 pocillos, 0,02 ml