Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 96-well Fast
The Applied Biosystems Veriti Thermal Cycler delivers the proven reliability of Applied Biosystems instruments. With the added control of VeriFlex technology, you have six independent temperature blocks that provide precise control over your PCR optimization. The Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler is equipped with a Fast 0.1-mL block configuration.
13280.00€
Especificaciones
Formato 0.1 mL Tubes, 96-well Plate
Exactitud térmica ± 0,0/25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Velocidad de rampa de la muestra ±4.25°C/sec.
Intervalo de temperatura (métrico) 4°C to 99.9°C
Intervalo de volumen de reacción 10 to 30 μL
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Garantía Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Garantía Precio Cantidad y disponibilidad  
12323653
Ver documentos
Applied Biosystems™
4375305
Garantía limitada
13280.00€
cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
0.1 mL Tubes, 96-well Plate
±4.25°C/sec.
10 to 30 μL
Termociclador Veriti™
Rápida, estándar
100/240 V
5.0°C/sec.
De 0 °C a 100 °C
Reinicio automático (después de cortes de corriente), protección contra sobrescritura de programas
USB e integrado
96 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas
± 0,0/25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
4°C to 99.9°C
Compatible con alto rendimiento
< 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Altura: 24,5 cm (9,6 pulgadas), Ancho: 23,7 cm (9,3 pulgadas), Fondo: 48,5 cm (19,1 in)
Veriti™
Termociclador
PCR
5 °C/s (bloque), 4,25 °C/s (muestra)
11,4 kg (25 lb.)
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 96-well Fast