Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-well
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity.
Marca: Applied Biosystems™ A47399
9243.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24269" para aplicar la oferta.
Descripción
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR technology featuring faster ramping speeds and lower noise output. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Aproveche la tecnología de PCR de siguiente nivel que ofrece velocidades de aumento más rápidas y una menor salida de ruido. Conéctese al termociclador VeritiPro habilitado para la nube de forma remota. Diseñe y cargue de forma segura sus métodos, supervise los procesados y compruebe la disponibilidad de los instrumentos desde cualquier dispositivo móvil u ordenador de sobremesa mediante Connect, nuestra plataforma basada en la nube.
Entre las características del termociclador VeritiPro se incluyen:
Capacidades remotas: al conectar el termociclador VeritiPro a Connect, tendrá un control completo del instrumento mientras está fuera del laboratorio. Con Connect puede comprobar la disponibilidad del instrumento a través de la aplicación móvil, descargar archivos de informes experimentales, recibir alertas y mucho más. Descargue nuestra aplicación Instrument Connect actualizada con esta funcionalidad y visite Connect para diseñar y cargar de forma segura sus métodos desde cualquier dispositivo móvil u ordenador de sobremesa.
Modo de simulación: VeritiPro está equipado con modos de simulación, lo que permite que se ejecute utilizando las mismas velocidades de rampa que instrumentos anteriores o diferentes. Con esta función podrá imitar las velocidades de rampa de los termocicladores Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200 y Takara Dice PCR.
Nuestro instrumento más silencioso hasta la fecha: con todos los equipos funcionando en el laboratorio, ¿por qué iba el termociclador a aumentar el nivel de ruido? Hemos revisado la tecnología de instrumentos internos para proporcionar a su laboratorio un termociclador que funcione a un nivel de ruido inferior a 48 dB(A).
Control de pantalla táctil de 8 pulgadas: la interfaz de pantalla táctil mejorada, intuitiva y eficaz le permite programar con facilidad y limita la cantidad de tiempo dedicado a la formación de nuevos usuarios.
Tamaño compacto: con la creciente popularidad de nuestros instrumentos más pequeños, hemos actualizado nuestro termociclador de confianza Veriti con un tamaño inferior. El termociclador VeritiPro puede caber en cualquier mesa de trabajo con sus dimensiones de 24,5 cm de ancho y 46,7 cm de profundidad.
Plásticos para PCR Applied Biosystems
Los plásticos para PCR Applied Biosystems se han diseñado y validado para funcionar con nuestros termocicladores durante más de 25 años. Hay opciones disponibles para cada formato y capacidad de procesamiento para garantizar resultados coherentes y precisos para cualquier experimento. Para encontrar la solución más indicada, visite nuestra Guía de selección de plásticos.
MicroAmp EnduraPlates
Las placas MicroAmp EnduraPlates ofrecen un excelente rendimiento de PCR o qPCR en formatos desarrollados para satisfacer sus necesidades experimentales. Son la solución ideal para trabajos que requieren una manipulación especial y un grado incluso mayor de durabilidad para su uso en experimentos con varios instrumentos. Validadas para su uso con termocicladores de PCR Applied Biosystems para un ajuste y rendimiento óptimos.
Características principales:
- Optimizado para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems
- Certificación de ausencia de ADN, RNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
- Construidas según el estándar ANSI/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
- Disponible en múltiples colores para facilitar la organización de los ensayos de laboratorio
- Excelente estabilidad mecánica y planitud para sus necesidades de flujo de trabajo completo
Película adhesiva transparente MicroAmp
Las películas adhesivas transparentes MicroAmp crean un sellado seguro en toda la microplaca para evitar la evaporación y la contaminación entre pocillos.
Características principales:
- El adhesivo proporciona un sellado hermético sobre los pocillos para evitar fugas y evaporación
- Fácil de aplicar y retirar
- Disponible en formatos transparente (rentable y adhesivo) y óptico (no pegajoso y listo para PCR en tiempo real)
Especificaciones
±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) | |
46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in) | |
100 - 240 V | |
Termociclador con paquete de plástico | |
De 0 °C a 100 °C | |
700 W | |
> 1000 protocolos | |
1 Package | |
Bloque isotérmico de 384 pocillos |
< 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) | |
384 pocillos, 20 µl | |
Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (8 pulg) | |
Garantía limitada | |
USB, Wi-Fi, Ethernet | |
5 °C/s | |
VeritiPro™ Thermal Cycler + Plastics Package, 384-well, EnduraPlates | |
12 kg (26,5 lb) |