Learn More
Azpack™ Gránulos de embalaje de vermiculita
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Material ultraligero para el embalaje de productos químicos peligrosos y la absorción de derrames
- Los gránulos no combustibles son insolubles en agua y en todos los disolventes orgánicos.
- Absorbe y retiene una amplia variedad de líquidos.
- El tamaño de los gránulos oscila nominalmente entre 3 y 15 mm
- Suministrado en bolsas de aprox. 100 litros
- La bolsa pesa 8 kilos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 l |
| Material | Gránulos ultraligeros |
| Tipo | Gránulos absorbentes |
| Formato | Bolsa |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Diámetro (métrico) | De 3 a 15 mm (gránulos) |
| Peso (métrico) | 8 kg |