Learn More
3M™ Regulador de refrigeración por aire Versaflo™, V-100E
El regulador de refrigeración por aire 3M™ Versaflo ™ de V-100E enfría el aire suministrado hasta 28 °C mientras protege de partículas, gases y vapores o riesgos de combinación.
Marca: 3M™ 7000103980
504.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Enfría individualmente el aire suministrado hasta 28 °C
- Ideal para trabajadores expuestos a temperaturas cálidas, además de requerir protección de partículas, gases y vapores o riesgos de combinación
- El silbido de advertencia integrado indica un caudal de aire bajo
- Control de temperatura ajustable
- Presión de trabajo de 4 a 6 bar
- Volumen de aire de 170 a 600 l/min
- Incluye una almohadilla aislante en el cinturón
Especificaciones
Con aprobación CE | |
Regulador de suministro de aire | |
0,346 m | |
0,086 m |
Negro | |
V-100E | |
0,118 m | |
650 g |