Learn More
3M™ Cubrecabezas de alta durabilidad Versaflo™ serie S
Código de producto. 11781133
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
L
Peso (métrico):
125 g
130 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11781133
Marca: 3M™ 7000000144
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Adecuado para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el conjunto del casco, como la fabricación de productos farmacéuticos o en situaciones donde se ensucia menos el tejido exterior. El cubrecabezas de alta durabilidad 3M Versaflo de la serie S es compatible con numerosos sistemas de respiradores purificadores de aire eléctricos.
Adecuados para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el conjunto del casco, como la fabricación de productos farmacéuticos, o en situaciones donde se ensucia menos el tejido exterior. Para la eliminación, el conjunto de suspensión y los componentes de entrada de aire se pueden retirar rápidamente y separar para separar los residuos, cuando las instalaciones así lo permitan.
  • Suspensión de la cabeza integrada que proporciona cobertura para la cabeza y la cara
  • Proporciona protección ocular y facial conforme a la norma EN166—l, relativa a salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F)—, la misma clasificación de resistencia al impacto que las gafas de seguridad
  • Fabricada con un tejido duradero, suave y silencioso que suelta poca pelusa para mejorar la comodidad
  • Excelente campo de visión, especialmente hacia abajo
  • No requieren montaje alguno.
  • Está lista para su uso tras sacarla del envase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2:F:3,‎ EN 12941 TH3,‎ homologación CE,‎ EN14594 3A
Color Gris
Material Poliamida de punto recubierta de poliuretano
Tipo de producto Cubrecabezas
Tamaño L
Para utilizar con (aplicación) Gas, vapor y partículas,‎ salpicaduras de líquido,‎ partículas voladoras de baja energía/polvo
Incluye Suspensión de cabezal integrada
Tipo de visor Coated Polycarbonate Visor
Peso (métrico) 130 g