Learn More
3M™ Kit básico de respirador de aire eléctrico Versaflo™ TR-315
Combina rendimiento, protección y funcionalidad con un diseño moderno, elegante y ligero, y una comodidad inigualable. El kit básico de respirador de aire eléctrico 3M™ Versaflo™ TR-315E es un sistema de protección respiratorio versátil y ligero para entornos con polvos peligrosos y niebla.
Marca: 3M™ 7100098908
858.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.49300kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Descripción
- El kit incluye la unidad turbo TR- 300, filtro de partículas, prefiltro, correa estándar, batería de alto rendimiento, kit de cargador de batería, tubo de respiración autoajustable y un indicador de caudal de aire
- Un sistema respiratorio versátil y fácil de usar para entornos con partículas peligrosas
- Perfil delgado diseñado para espacios reducidos
- El diseño curvado y su reducido peso permiten llevarlo cerca de la espalda del usuario, lo que reduce el efecto palanca que puede hacer que los turbos parezcan más pesados
- La forma compacta y el diseño de la entrada de aire ayudan a sentarse sin comprometer la entrada de caudal de aire
- La sofisticada electrónica mantiene el caudal de aire calibrado en fábrica a una velocidad nominal de 190 l/min, así que el usuario no tiene que calibrarlo regularmente
- Cuando se necesite cargar la batería o el caudal de aire sea bajo, se activará una alarma audible y LED para alertar al usuario
- Las luces LED de la propia batería indican su estado de carga
- La batería de alto rendimiento funciona durante al menos 10-12 horas. El tiempo de recarga es inferior a 3,5 horas
- Clasificación IP53, adecuada para su uso en una ducha de descontaminación
Especificaciones
Ión de litio de alto rendimiento | |
190 l/min | |
Unidad turbo TR-300, filtro P, prefiltro, inhibidor de chispas, cinta estándar, batería de gran capacidad, kit de cargador de baterías y ajuste de longitud del tubo de respiración | |
Montaje de correa |
Conjunto de PAPR, sin protector de cabeza | |
Fabricación de productos farmacéuticos, carpintería, preparación de superficies, alimentos y bebidas, trabajo de metales, fundición | |
7100098908 | |
1 unidad |