Learn More
3M™ Versaflo™ Radiant Heat Cover
Made from lightweight, aluminised aramid fabric and provides improved head, neck and shoulder protection and comfort from radiant heat
597.00€ - 624.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Longitud (métrico) | 0,355 m |
Anchura (métrico) | 0,228 m |
Altura (métrico) | 0,086 m |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17247640
|
3M™
7100099853 |
Casco M-307 3 M™ Versaflo™ |
624.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17257640
|
3M™
7100099854 |
Casco M-407 3 M™ Versaflo™ |
597.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Extend M-Series use in high temperature environments by providing improved head, neck and shoulder protection
- Lightweight aluminised aramid fabric
- CE Approved
Especificaciones
Gris | |
0,355 m | |
0,228 m | |
0,086 m |