Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Código de producto. 11751383
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Campana
Capucha de protección química para respirador con aire comprimido Versaflo
Capucha de repuesto con costuras selladas y cuello interior
Capucha de repuesto con cubierta interior
Capucha de repuesto con cuello interior
Capucha para pintar de repuesto con cubierta interior
Conjunto de capucha con suspensión Premium
Conjunto de capucha con suspensión Premium con cubierta interior
Conjunto de capucha de pintor de suspensión premium con cubierta interior
Color:
Blanco
Gris
Modelo:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10.
S-757
S-805-5
S-855E
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Tipo de producto Color Modelo unitSize
11751383 Capucha de repuesto con cuello interior Blanco S-605-10 paquete de 10
10450180 Campana Blanco S-433 L cada uno
11810114 Campana Blanco S-433 L-5 cada uno
10357839 Campana Blanco S-433 S cada uno
11761383 Capucha de repuesto con cubierta interior Blanco S-607-10 10 PCS
11711143 Conjunto de capucha con suspensión Premium Blanco S-655 1 PCS
11721143 Conjunto de capucha con suspensión Premium con cubierta interior Blanco S-657 cada uno
11791383 Capucha para pintar de repuesto con cubierta interior Blanco S-707-10. 10 PCS
11781143 Conjunto de capucha de pintor de suspensión premium con cubierta interior Blanco S-757 cada uno
13481177 Capucha de repuesto con costuras selladas y cuello interior Gris S-805-5 paquete de 5
10135924 Capucha de protección química para respirador con aire comprimido Versaflo Gris S-855E cada uno
11 options
Código de producto. 11751383
Marca: 3M™ 7000000149
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
Fabricada en material económico de uso general, con cuello interno elástico. Las capuchas de suspensión reutilizables pueden resultar muy rentables para algunos entornos con una alta tasa de desechos: solo se sustituye el tejido de la capucha, mientras que los conductos de aire y de suspensión se pueden reutilizar. También tiene un control de caudal de aire ajustable externamente que permite a los usuarios modificar la distribución del caudal de aire para adaptarse a las necesidades de comodidad personales.
  • Capucha con suspensión reutilizable que proporciona cobertura a toda la cabeza, rostro, cuello y hombros
  • Proporciona protección ocular y facial conforme a la norma EN166, relativa a salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F), la misma clasificación de resistencia al impacto que las gafas protectoras
  • Caudal de aire ajustable de manera externa según las necesidades de los usuarios
  • Muy económicas para entornos con alta tasa de desechos
  • Tejido económico de uso general, con cuello elástico
  • Fácil eliminación: los componentes se pueden separar
  • Cubre capuchas reemplazables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 1000
Certificaciones/conformidad NIOSH
Descripción Premium Replacement Hood S-655 with Inner Shroud, S-605
Color Blanco
Material Polipropileno
Tipo de producto Capucha de repuesto con cuello interior
Para utilizar con (aplicación) Montaje, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado
Para utilizar con (equipo) Suspensión de cabezal 3M™ premium de purificador de aire eléctrico y sistema de respirador con suministro de aire 3M™
Incluye Cuello interior
Material (lente) PETG
Modelo S-605-10
Cantidad 10/caja
Tipo de suspensión Premium Resusable Suspension
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 x 20 x 16 pulg (12,7 x 50,8 x 40,64 cm)
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 50,8 cm
Altura (imperial) 16 in
Altura (métrico) 40,64 cm