Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Descripción
Fabricada en material económico de uso general, con cuello interno elástico. Las capuchas de suspensión reutilizables pueden resultar muy rentables para algunos entornos con una alta tasa de desechos: solo se sustituye el tejido de la capucha, mientras que los conductos de aire y de suspensión se pueden reutilizar. También tiene un control de caudal de aire ajustable externamente que permite a los usuarios modificar la distribución del caudal de aire para adaptarse a las necesidades de comodidad personales.
- Capucha con suspensión reutilizable que proporciona cobertura a toda la cabeza, rostro, cuello y hombros
- Proporciona protección ocular y facial conforme a la norma EN166, relativa a salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F), la misma clasificación de resistencia al impacto que las gafas protectoras
- Caudal de aire ajustable de manera externa según las necesidades de los usuarios
- Muy económicas para entornos con alta tasa de desechos
- Tejido económico de uso general, con cuello elástico
- Fácil eliminación: los componentes se pueden separar
- Cubre capuchas reemplazables
Especificaciones
Especificaciones
| Factor de protección asignado (APF) | 1000 |
| Certificaciones/conformidad | NIOSH |
| Descripción | Premium Replacement Hood S-657 with Inner Shroud, S-607 |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Capucha de repuesto con cubierta interior |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado |
| Para utilizar con (equipo) | Conjunto de capucha 3M™ Versaflo |
| Incluye | Cubierta interior |
| Material (lente) | PETG |
| Mostrar más |