Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Código de producto. p-200087362
Click to view available options
Tipo de producto:
Campana
Capucha de protección química para respirador con aire comprimido Versaflo
Capucha de repuesto con costuras selladas y cuello interior
Capucha de repuesto con cubierta interior
Capucha de repuesto con cuello interior
Capucha para pintar de repuesto con cubierta interior
Conjunto de capucha con suspensión Premium
Conjunto de capucha con suspensión Premium con cubierta interior
Conjunto de capucha de pintor de suspensión premium con cubierta interior
Color:
Blanco
Gris
Modelo:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10.
S-757
S-805-5
S-855E
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 10450180
Marca: 3M™ 7000000145
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
  • La suspensión de cabeza integrada proporciona cobertura para la cabeza, la cara, el cuello y el hombro
  • Protege la cara y los ojos de salpicaduras de líquidos y partículas y polvo en suspensión de baja energía (grado F)
  • Adecuado para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el conjunto del casco o en situaciones donde se ensucia menos el tejido exterior.
  • No requiere montaje.
  • Listo para su uso tras sacarlo del envase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 1000
Certificaciones/conformidad NIOSH
Descripción Integrated Suspension Hood, Large, S-433L
Color Blanco
Material Polipropileno
Tipo de producto Campana
Tamaño L
Para utilizar con (aplicación) Montaje, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado
Para utilizar con (equipo) Respirador eléctrico de purificación de aire y válvulas de respirador con suministro de aire 3M™
Material (lente) PETG
Modelo S-433 L
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 50,49 x 27 x 23,01 cm
Longitud (métrico) 50,49 cm
Anchura (métrico) 27 cm
Altura (métrico) 23,01 cm