Learn More
3M™ Accesorio de respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ TR- 600, unidad turbo de aire eléctrico, TR-602E
Descripción
- Incluye un indicador de flujo de aire (TR-971) y supresor de chispas (TR-662 × 2)
- Flujo de aire cómodo: tres caudales seleccionables por el usuario que permiten aumentar la comodidad. El flujo de aire controlado proporciona un flujo constante a medida que se descarga la batería o se filtran cargas con partículas
- La pantalla muestra el estado de carga de la batería y el estado de carga del filtro de partículas durante el uso
- El estado de carga también se indica mediante la pantalla LED de la batería
- Alarma sonora, visual y vibratoria electrónica en caso de batería baja o bajo flujo de aire
- No se requiere calibración del turbo por parte del usuario
- Dos opciones de cinturón disponibles: Cinturón Easy Clean: el cinturón sumergible de superficie lisa permite una limpieza fácil y exhaustiva y el cinturón de alta durabilidad para trabajos en caliente o entornos difíciles, lo que proporciona una mayor durabilidad y resistencia a las chispas y las llamas
- Aprobado por la EN 12941 para la clase TH2 o TH3, dependiendo del casco.
- Tapones de entrada para inmersión y limpieza completas, cumplen las clasificaciones IP54 e IP67 para uso en duchas de descontaminación e inmersiones temporales cuando se utilizan con tapones de limpieza y almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Unidad turbo de aire eléctrico |
| Para utilizar con (equipo) | 3M Versaflo Serie TR-600 |
| Incluye | Indicador de flujo de aire (TR-971) y supresor de chispas (TR-662 × 2) |
| Modelo | TR-602E |
| Peso (métrico) | 670 g |