Learn More
3M™ Kit básico de turbo de aire eléctrico intrínsecamente seguro Versaflo™, TR-819E
El kit básico de unidad de turbo de aire eléctrico intrínsecamente seguro TR-819E Versaflo™ de 3M™ es nuestro kit listo para usar aprobado para los requisitos de la zona 0 y, por lo tanto, puede ser adecuado para áreas donde se esperan atmósferas potencialmente explosivas y permanentes dentro de las operaciones normales.
Marke: 3M™ 7100169180
1655.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Weitere Details : Peso : 3.38500kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Beschreibung
- Práctico kit listo para usar
- Aprobado para su uso con una amplia gama de cubiertas blandas Versaflo™ serie S y cubiertas rígidas serie M.
- Incluye una batería de iones de litio recargable estándar
- Casco no incluido
- Con marcado CE
Spezifikation
Iones de litio | |
Con aprobación CE | |
Sistemas PAPR | |
1/caja |