Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo azul VersaTouch™ serie 37-501
Código de producto. 15324092 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10,5
6.5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15324092 10,5 12 pares
15334082 6.5 12 pares
15354082 7,5 12 pares
15394082 9,5 12 pares
15374082 8,5 12 pares
5 options
Código de producto. 15324092
Marca: Ansell™ 37501105
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resiste numerosos disolventes y productos químicos con base de aceite. Los guantes de inmersión de nitrilo azul VersaTouch™ serie 37-501 Ansell™ tienen una buena resistencia a la abrasión.
  • Excelente resistencia a muchos disolventes y productos químicos con base de aceite
  • Muy buena resistencia a la abrasión
  • Flexibilidad y comodidad para una excelente destreza
  • Estilo manopla
  • Agarre de diamante en relieve
  • Sin polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 10,5
Grosor (métrico) 0,42 mm
Guantes con puño de color Azul
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Borra de algodón
Cantidad 12 pares
Resistente a Excelente resistencia a muchos disolventes y productos químicos con base de aceite
Serie 37-501