Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural Versatouch™ serie 62-210
98.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño: 9
Descripción
- Guantes de inmersión
- Protección contra líquidos y productos químicos
- Látex azul de caucho natural compatible
- Revestimiento sin costuras para mayor comodidad durante el uso.
- Muy buena resistencia a roturas y a la abrasión
- Permite el contacto hasta 100 °C
Aplicaciones:
- Manipulación de alimentos
- Preparación, procesamiento y manipulación de alimentos
- Limpieza de edificios
- Detergentes y líquidos de limpieza
Especificaciones
Color | Azul |
Material | Látex |
Grosor (métrico) | 1,2 mm |
Serie | 62-210 |
Longitud (métrico) | 300 mm |