Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
55.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21907" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21907" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Cómodos para un uso intensivo.
- Muy buena flexibilidad.
- Revestimiento a prueba de líquidos.
- Excelente aislamiento térmico a temperaturas altas (hasta 250 °C) o bajas (hasta –20 °C).
- No utilizar si se está en contacto con objetos afilados.
- No los utilice con máquinas giratorias en las que el guante pueda quedar atrapado.
Especificaciones
Material de la parte posterior | Látex de caucho |
Certificaciones/conformidad | EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011 |
Clasificación | Categoría III |
Área revestida | Totalmente revestido |
Material del manguito | Látex de caucho natural |
Descripción | Guante industrial de protección |
Coating Material | Látex de caucho natural |
Color | Azul |
Cut Resistance Rating | Nivel 2 |
Desechables | No |