Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural azul VersaTouch™ serie 87-195
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Grosor de 0,35 mm
- Ofrece buena sensibilidad
- Buena relación calidad/precio
Aplicaciones:
- Procesamiento de aves de corral
- Procesamiento de carne de cerdo y ternera
- Procesamiento de pescado
- Limpieza de edificios
- Limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Látex de caucho |
| Certificaciones/conformidad | Norma de CATEGORÍA III EN 374, EN 388: X010, EN 421 |
| Material del manguito | Látex de caucho natural |
| Coating Material | Látex de caucho natural |
| Color | Blue |
| Acabado exterior | Fully Textured |
| Hand | Specific |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
| Latex Free | No |
| Material | Latex |
| Mostrar más |