Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 92-220
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Procesos de fabricación mejorados para un uso más prolongado, mayor resistencia a desgarros y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasientas.
- Guante más fino con mayor flexibilidad en la punta de los dedos y comodidad general mejorada.
- Las puntas de dedos texturizadas proporcionan una buena comodidad y sensibilidad para una manipulación precisa y delicada.
- Sin látex: no hay riesgo de sufrir reacciones alérgicas de tipo 1.
- Uso aprobado para aplicaciones de contacto con alimentos. Ideales para la manipulación de todos los alimentos grasos.
Especificaciones
Especificaciones
Acabado exterior | Con textura |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 10 |
Grosor (imperial) | 2,9 mil |
Grosor (métrico) | 0,07 mm |
Modelo | 9222010 |
Serie | 92-220 |