Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapón con faldón de silicona Versilic™
Código de producto. p-8000427
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Entre 12,1 y 15,6mm
Entre 17,7 y 22,1mm
Entre 20,9 y 26,4mm
Entre 27,6 y 36,3mm
Entre 9,8 y 13,2 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. 11754598
Marca: Saint Gobain Life Sciences 46701050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tapones para biología, microbiología y hematología, así como con aparatos de ciencia alimentaria, técnicos, médicos y de hospitales. El tapón con faldón de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ es especialmente adecuado para todo tipo de trabajo con cultivos de tejido.
  • Resistencia a temperaturas altas y bajas de – 60 °C a 250 °C
  • Translúcido
  • Química y biológicamente neutral - aprobado por la FDA/BGA
  • La sección inferior está moldeada para sujetar el exterior del recipiente y el tapón hueco superior presenta estrías anulares que proporcionan una junta hermética en el borde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Cumple con la clase 6 de la Farmacopea Estadounidense
Diámetro interior (métrico) Entre 9,8 y 13,2 mm
Altura (métrico) 13 mm
Cantidad 50/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 60C a 250 °C
Esterilizables en autoclave Sí
Material Silicona
Tipo de producto Tapón de silicona Versilic™
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.