Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapón de silicona Versilic™
Utilice estos tapones para biología, microbiología y hematología, así como con aparatos de ciencia alimentaria, técnicos, médicos y de hospitales. Los tapones de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ son especialmente adecuados para todo tipo de trabajos con cultivos de tejido.
14.25€ - 168.00€
Especificaciones
Material | Silicona |
---|---|
Tipo de producto | Tapones de silicona |
Intervalo de temperatura (métrico) | -70°C and +250°C |
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10491525
|
Saint Gobain Life Sciences
263013 |
20mm |
168.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11774568
|
Saint Gobain Life Sciences
26301650 |
12.5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10469994
|
Saint Gobain Life Sciences
263018-20 |
14 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11764568
|
Saint Gobain Life Sciences
26301350 |
8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10459994
|
Saint Gobain Life Sciences
263015-50 |
10.5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
- Tapones de silicona no tóxicos y biológicamente neutros para el cierre de matraces y tubos
- Insípidos, inodoros, no adherentes y resistentes al envejecimiento
- No tóxicos, biológicamente neutros
- Con aprobación de FDA/BGA
- Para tubos de ensayo
- Fácil instalación.
Specifications
Silicona | |
Tapones de silicona | |
-70°C and +250°C |