Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic™
Utilice estos tubos para aplicaciones biofarmacéuticas. Los tubos de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic son inertes desde el punto de vista biológico y no inhiben el cultivo celular. Mantiene su flexibilidad hasta alcanzar los - 50 °C y el rendimiento químico, mecánico y eléctrico hasta alcanzar los + 200 °C.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 760880
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10083004
  • 449.00€ / 25 metros
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea para elastómeros de silicona para tapones y tubos, con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Europea (USP) y la ISO 10993 sobre biocompatibilidad (toxicidad sistémica, irritación, sensibilización, citotoxicidad, hemocompatibilidad y prueba de Ames)
  • Cumple con lo estipulado en las listas positivas de la FDA y BfR, así como con las pruebas de uso alimentario de acuerdo con las directivas de la CE
  • Este tubo con certificación CE es un dispositivo médico no invasivo
  • Se puede utilizar para contacto durante hasta 29 días
  • Silicona curada al peróxido
  • Neutralidad biológica
  • FDA/BfR
  • Farmacopeas estadounidense y europea
  • Resistencia a temperatura de –50 a + 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EE. UU. (FDA; 21CFR apartado 177–2600), CEE/EEG/CEE (directivas 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
12 mm
0.67 in., 17 mm
25 m
2,5 mm
-58 °F
Translúcido/transparente
392°F
Peroxide-cured Silicone Tubing
0,47 in
Silicona
82 ft.
0.1 in.
Para aplicaciones médicas y biofarmacéuticas
-50 °C
Los tubos
De – 50 a 200 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic™ > Diámetro interior: 12 mm; diámetro exterior: 17 mm; longitud: 25 m; grosor de pared: 2,5mm