Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic
Utilice estos tubos para aplicaciones biofarmacéuticas. Los tubos de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic son inertes desde el punto de vista biológico y no inhiben el cultivo celular. Mantiene su flexibilidad hasta alcanzar los - 50 °C y el rendimiento químico, mecánico y eléctrico hasta alcanzar los + 200 °C.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 760500-10
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
Descripción
Aplicaciones: farmacéutica, biotecnología, transferencia de fluido necesitando una neutralidad biológica• Características: silicona peróxido , flexible, ágil, translúcido, resistente al ozono y a la luz
• Certificaciones: conforme FDA (alimentario), USP clase VI, BFR, farmacopea europea
• Tubo de silicona Versilic™
Especificaciones
Peroxide-cured Silicone Tubing | |
0.24 in. | |
Silicona | |
32.8 ft. | |
0.06 in. | |
For biopharmaceutical and medical applications | |
-50°C | |
Sí | |
200°C |
FDA (21CFR part 177-2600), EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) | |
6mm | |
9 mm | |
10 m | |
1.5mm | |
-58°F | |
Translucent/Transparent | |
392°F |