Learn More
Fisherbrand™ Depósito de gel vertical Código de producto.: 11843293
Fisherbrand™ Depósito de gel vertical
Código de producto. 11843293 Tienda Fisherbrand Productos
1 sistema vertical completo Verti-Gel Mini para electroforesis, 1 PCS
Click to view available options
Incluye:
1 sistema vertical completo Verti-Gel Mini para blotting y electroforesis
1 sistema vertical completo Verti-Gel Mini para electroforesis
Mini sistema vertical Verti-Gel X1, sin accesorios de colado
Módulo de blotting Verti-gel Mini con 4 casetes y almohadillas de fibra
Placas de 20x20 cm, peines de 24 pocillos de 2x1 mm, bobina de refrigeración, base de colado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11843293
Incorpora un sistema de sellado que es compatible con los principales tipos de geles prefabricados de 80 mm x 100 mm y 100 mm x 100 mm. Las juntas de silicona ultrasuaves y las barras de presión que rodean las placas de vidrio del depósito de gel vertical Fisherbrand™ garantizan un fundido de geles sin fugas.
Incorpora un sistema de sellado que es compatible con los principales tipos de geles prefabricados de 80 mm x 100 mm y 100 mm x 100 mm. El fundido y procesado de geles utilizan el mismo inserto, sin transferencia de placas de vidrio durante el fundido del gel. El inserto contiene abrazaderas deslizantes que permiten una configuración rápida de geles fundidos a mano y prefabricados. Las juntas de silicona ultrasuaves y las barras de presión que rodean las placas de vidrio garantizan un fundido de gel sin fugas. Las placas de vidrio de 2 mm de grosor evitan la rotura y cuentan con separadores unidos para mayor comodidad. Los módulos de gel de tubo y de electrotransferencia accesorios están disponibles y utilizan el mismo depósito y tapa exteriores.
  • Diseño moldeado por inyección, duradero y a prueba de fugas
  • Compatible con todos los geles prefabricados de 80 mm x 100 mm y 100 mm x 100 mm
  • Volúmenes de tampón reducidos
  • Procesa hasta cuatro geles
  • Módulos intercambiables para electroforesis IEF/2D y electrotransferencia en un depósito universal Para separaciones Mini SDS PAGE, PAGE nativo, de gradientes, de segunda dimensión y de ácidos nucleicos.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Geles prefabricados de 80 x 100 mm y 100 x 100 mm
Incluye 1 sistema vertical completo Verti-Gel Mini para electroforesis
Peso (métrico) 2,2 kg
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:24
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:24
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
  • Fisherbrand - Meet the Family
    Fisher Scientific's private label product line, Fisherbrand™, offers customers a broad selection of laboratory supplies & consumables, covering a range of applications such as pH & electrochemistry, stirring & mixing, centrifugation, liquid handling,
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:38
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:38
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Meet the Family
Título del producto
Fisherbrand™ Depósito de gel vertical >