Learn More
Thermo Scientific™ Cámara de luz vertical, 821 l, acero inoxidable, Tipo 304 /1.4301, acabado 2B.
Escala de temperatura: 0 °C a 60 °C con luz, 10 °C a 50 °C sin luz; humedad relativa (HR): < 95 % con la luz apagada a 37 °C; < 75 % con la luz encendida a 37 °C; luz: Módulo de luz fluorescente opcional
Marca: Thermo Scientific™ 3943
Alertas:
Debido al tamaño, la unidad se envía en posición recostada
Requires : Solicite los módulos de luz por separado
Descripción
Las cámaras de luz verical Thermo Scientific™ cubren a una variedad de aplicaciones que requieren exposición de muestras a la luz, junto con control de temperatura
- Puerta sólida viene estándar
- La configuración flexible de los módulos de luz satisface los requisitos de distancia de la muestra a la luz y del volumen de la muestra
- Trabaje con las aplicaciones en condiciones óptimas con las opciones de luz. La amplia distribución de la luz se logra con 7 bombillas
- Hay tres módulos de luz diferentes disponibles para aplicaciones específicas:
Prueba de estabilidad ICH - tratamiento de la exposición a la luz y UV de acuerdo con la directriz Q1B
Cultivo de plantas - tratamiento de la radiación roja/azul para condiciones de crecimiento óptimas
Incubación de animales - proporcionan simulación de la luz del día
- Programa de ciclos de iluminación:
Ciclos de día/Noche o encendido/apagado individual para cada día de la semana
simulaciones de amanecer/atardecer con intensidad de luz creciente en 3 pasos
Información de órdenes
solicite los módulos de luz por separado
Certifications
CE
Servicio Técnico
24 meses, piezas y mano de obra
Especificaciones
Temperatura y humedad, ajustable | |
35 libras desliza hacia afuera / 50 libras estático | |
CE | |
Controles PID por microprocesador | |
Gran cámara de estabilidad con luz vertical | |
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
Acero laminado en frío con revestimiento de polvo | |
necesita cableado | |
0°C a 60°C con luz, 10°C a 50°C sin luz | |
Doble LED digital | |
Pruebas de estabilidad ligera, crecimiento de plantas, incubación de animales | |
Microprocesador, PID | |
Por encima de la temperatura ambiente al 95% de HR con la luz apagada / al 80% HR con luz encendida - a 37°C (98,6°F) | |
Polímero en bloque | |
Entrada de agua por gravedad a 40psi / 2,76 bar | |
Sin CFC, R134A | |
778 x 656 mm | |
0,1 °C | |
≤±0.1°C con luz apagada / ≤±0.5°C - con luz encendida, @ 20°C a 37°C @ 75% HR con 2 módulos de luz | |
2 años de piezas/mantenimiento | |
Resistencia de 50kilohmio a 1megohmio | |
965 x 2248 x 1308 mm (38 x 32 x 88,5 pulg) | |
472 kg | |
347 kg |
29 pies cúb. | |
15,9 kg desliza hacia afuera; 22,7 kg (estático) | |
1/4cv, refrigerado por aire | |
Temporizador de descongelación ajustable; configurado de fábrica a dos ciclos de descongelación de 15 min. cada 24 h. | |
821 l | |
Módulo de luz fluorescente opcional | |
3 suministrados / máx. 19 (3 con luz) | |
< 95 % con la luz apagada a 37 °C; < 75 % con la luz encendida a 37 °C | |
Cámara de luz vertical | |
Puerta sólida | |
≤±5,0% con la luz apagada / ≤±8,0% con la luz encendida | |
Doble LED digital (ajuste y lectura directos de HR en %) | |
1% Humedad relativa | |
Generador de vapor; Carga inicial aprox. 1 l / 1 cuart. | |
Diámetro interno 54 mm / 2,3 pulg. | |
30,62 x 25,81 pulg. | |
Microprocesador, PID | |
Pt 100 | |
≤±0.3°C con luz apagada / ≤±2.8°C - con luz encendida, @ 20°C a 37°C @ 75% HR con 2 módulos de luz | |
máx 10 l / 2,6 gal por día | |
787 x 686 x 1524 mm | |
1040 lb | |
765 lb | |
400V, 50/60Hz, 3 fase, cableado |