Learn More
Scientific Industries SI™ Vertical Microtube Holder
Requires no additional attachment for use. Scientific Industries SI™ Vertical Microtube Holder snaps microtubes into place.
Marca: Scientific Industries SI™ SI-V524
Descripción
- Sostiene los tubos verticalmente
- Se ajusta a cualquier mezclador 2 Vortex-Genie y Vortex-Genie Pulse
- Se ha optimizado para la agitación en vórtex a alta velocidad de un pequeño número de tubos
- No es necesario ningún accesorio adicional
Especificaciones
Mezclador Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse | |
24 |