Learn More
3M™ Adhesivo tisular Vetbond™ de 3 ml
Click to view available options
Cantidad:
3 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
Vetbond™ de 3M™ cierra de forma rápida y cómoda las heridas menos graves, lo que a menudo evita la necesidad de vendar o poner puntos de sutura.Se polimeriza en segundos tras el contacto con el tejido y los líquidos corporales y une los labios de la herida para que se produzca una curación natural.
- Fuerte adherencia, se polimeriza en segundos
- Frasco económico de 3 ml con cuatro puntas dosificadoras «reutilizables»
- Tinte azul para ver con facilidad las gotas que se dosifican
- Ideal para una gran variedad de procedimientos, entre los que se incluyen: oniquectomías para felinos, extracción de los espolones de los caninos, cierre de laceraciones menores, extracciones de dientes o cirugías orales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Frasco de presión |
| Cantidad | 3 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Cierre de heridas menos graves |