missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Vflex™ Mascarilla para partículas, FFP2, sin válvula
Las 3M™ VFlex™ Mascarillas para partículas ofrecen una protección económica y poseen un diseño de pliegues en forma de V con un material de filtro patentado de 3M que facilita la respiración. Nuestras mascarillas cuentan con un clip nasal metálico ajustable e integrado para un ajuste personalizado y pestañas laterales para facilitar la colocación sobre la cara.
655.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Design Type | Pliegue plano |
Desechables | Single-use |
Tipo de filtro | FFP2 |
Tipo de producto | Respirador para partículas |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17971030
|
3M™
7100199151 |
One Size |
655.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17961030
|
3M™
7100199512 |
Pequeño |
655.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Obtenga una protección económica y fiable con 3M™ VFlex™ Mascarillas para partículas.
- Nuestras mascarillas desechables poseen pliegues en forma de V que se flexionan y expanden alrededor de la boca para lograr una sensación de espacio interior sin restricciones mientras trabaja.
- Tienen un efecto mínimo sobre el campo de visión y están fabricadas con el material de filtro patentado de 3M que ayuda a respirar mejor.
- El panel frontal en relieve ayuda a la mascarilla a conservar su forma y le da espacio y libertad en el interior al mantener el material alejado de la boca.
- Las pestañas laterales facilitan la colocación sobre la cara y un clip nasal integrado de metal detectable permite conseguir un ajuste cómodo en una amplia variedad de caras.
- Esta plataforma está diseñada para adaptarse perfectamente a los productos de protección ocultar y auditiva de 3M y su diseño plegable permite guardarla cómoda y fácilmente.
Especificaciones
Blanco | |
Single-use | |
Respirador para partículas |
Pliegue plano | |
FFP2 | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto