Learn More
3M™ Cinta VHB™
La forma sólida, rápida y sencilla de crear uniones duraderas y fiables, eliminando los remaches, tornillos, pernos y soldaduras. Diseñado para la unión donde se necesita una alta tolerancia a la temperatura, incluidas las aplicaciones que se someten a un proceso de pintura líquida o revestimiento en polvo.
114.00€ - 331.00€
Especificaciones
Tipo de producto Cinta VHB
Envase Blister Pack
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Color Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
17227800
Ver documentos
3M™
7100123355
Transparente 11 m x 19 mm
191.00€
4 rollos
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17237800
Ver documentos
3M™
7100123358
Gris 5,5 m x 19 mm
165.00€
4 rollos
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17277800
Ver documentos
3M™
7100223836
Negro 8 m x 19 mm
275.00€
4 rollos
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17287800
Ver documentos
3M™
7100223843
Negro 11 m x 19 mm
331.00€
4 rollos
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17297800
Ver documentos
3M™
7100227350
Gris 11 m x 19 mm
114.00€
4 rollos
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • El adhesivo sensible a la presión se adhiere al contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas, incluso los bordes son invisibles debido a su transparencia
  • especialmente para sustratos de alta energía superficial
  • Puede sustituir los fijadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos: Elimine la perforación, la molienda, el reacabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
  • La alta absorción de tensión dinámica reduce la vibración y el estrés de impacto
  • Crea un sello permanente contra el agua, la humedad y mucho más
  • Gama industrial profesional: envasado en blíster con descripciones en varios idiomas
  • Diseñado para su uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
Cinta VHB
Blister Pack
Documentos
Product Certifications
Título del producto
3M™ Cinta VHB™