Learn More
Proteintech Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live & Dead Cells (Calcein AM, PI Method)
Código de producto. 17551176 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 pruebas
300 pruebas
Tamaño de la unidad:
150 tests
300 tests
17551176 150 pruebas 150 tests
17561176 300 pruebas 300 tests
2 options
Código de producto. 17551176
Marca: Proteintech PF00007150T
El kit de ensayo de viabilidad/citotoxicidad para células de animales vivas y muertas (método de calceína AM, PI) proporciona una tinción de fluorescencia doble para la detección de células vivas y muertas.
  • Las dos sondas del kit afectan a la viabilidad celular mediante la medición de la actividad de la esterasa intracelular y la integridad de la membrana plasmática.
  • Este kit se puede utilizar para microscopios de fluorescencia, citómetros de flujo, lectores de microplacas y otros sistemas de detección de fluorescencia.
  • Este kit se puede utilizar para la mayoría de las muestras eucariotas de mamíferos, pero no para hongos y levaduras.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Emission 617 nm, 517 nm
Cantidad 150 pruebas