Learn More
Fisherbrand™ Pinzas para retirar tapones de viales
Las pinzas de descapador de viales Fisherbrand™ están diseñadas para eliminar fácilmente los tapones de rosca de aluminio de viales y frascos.
64.00€ - 84.00€
Especificaciones
Material | Stainless Steel |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 9002, cGMP |
Tipo | Plier-style Decapper |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17837658
|
Fisherbrand™
13-820-043 |
8 mm |
84.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16153167
|
Fisherbrand™
13820047 |
30 mm |
64.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
Las pinzas de descapador de viales Fisherbrand™ están diseñadas para eliminar fácilmente los tapones de rosca de aluminio de viales y frascos. Disponibles en formatos de acción simple o doble, todas las pinzas son suaves y fáciles de utilizar. La construcción duradera y de alta calidad garantiza un rendimiento fiable y uniforme.
- Retire fácilmente la parte superior para encapsular de aluminio de frascos y viales
- Funcionamiento suave y sencillo
- Construcción duradera y de alta calidad que ofrece un rendimiento fiable y uniforme
- Las asas acolchadas permiten el máximo agarre y comodidad para aliviar la tensión de las manos
- Fabricado con acero inoxidable estándar ASTM resistente a la corrosión y de una sola pieza
- Compatible con métodos de esterilización gamma/ETO/autoclave
- Longitud total: 159 mm (6,25 in)
Certifications
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Especificaciones
Stainless Steel | |
ISO 9002, cGMP | |
Plier-style Decapper |