Learn More
Cole-Parmer™ Soportes de conjunto de abrazaderas de gran capacidad
Código de producto. 12517336 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
11,9 cm
Admite:
24 tubos para centrífuga de 15 ml estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Admite unitSize
12517336 11,9 cm 24 tubos para centrífuga de 15 ml estándar cada uno
1 options
Código de producto. 12517336
Marca: Cole-Parmer™ 2197
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This Vial Holder for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer securely hold vials in place while processing samples.
  • Alfombrilla de espuma resistente
Especificaciones
Tipo de producto Soporte
Para utilizar con (equipo) Veinticuatro tubos de centrífuga de fondo cónico estándar de 15 ml
Admite 24 tubos para centrífuga de 15 ml estándar
Longitud (métrico) 11,9 cm
Material Espuma
Cantidad de embalaje Cada uno