Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales, 13 mm, rosca 13-425, vidrio, transparente, 4 ml, tapón de rosca de PP, septo de caucho natural/PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Material (revestimiento) | Caucho natural/TEF |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 14,7 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tamaño del tapón | 13-425 |
| Mostrar más |