Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales, 8 mm, rosca 8-425, de vidrio, transparentes, 1.5 ml, tapón de rosca de PP, con orificio central, septum de silicona/PTFE
Código de producto. 12980861 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Material (revestimiento):
Silicona/PTFE (0,9 mm)
Silicona/PTFE (1,3 mm)
Precortados:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12980861
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND8
  • 8-425
  • Vidrio
  • Transparente
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Material (revestimiento) Silicona/PTFE (0,9 mm)
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Precortados Sí
Volumen (métrico) < 1,9/ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 32 mm
Tamaño del tapón 8-425
Marking Spot No